GF27902347
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
ZN536100
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 279-023-47
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm