Documenti fondamentali
GF27692747
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 101.6 mm, L 500 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317990
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 276-927-47
Lunghezza
500 mm
Diametro
101.6 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)