GF27626171
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.0125mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE220210
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 276-261-71
Misura × spessore
10 mm × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)