GF26686299
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE227180
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-862-99
L × spess. parete
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)