Documenti fondamentali
GF26257215
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
100m wire, 0.02mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 045100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 262-572-15
L × diam.
100 m × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)