Documenti
GF26229359
Niobium
tube, 100mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.3mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007300, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.90%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 262-293-59
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
100 mm × 0.3 mm
D.E. × D.I.
5.0 mm × 4.4 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N