GF26030764
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 16.0mm diameter
Sinonimo/i:
TI017940
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 260-307-64
L × diam.
100 mm × 16.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)