Documenti fondamentali
GF25668029
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI020205
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 256-680-29
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)