Documenti
GF25457878
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
AS506100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-578-78
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm