GF25366259
Hafnium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
Sinonimo/i:
Hafnium, HF005110
Saggio
97%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-662-59
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
1 m × 0.25 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N