GF25345920
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
PT105825
About This Item
Descrizione
polyimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-459-20
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.007 mm