Documenti fondamentali
GF25287071
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU050260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 252-870-71
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)