GF25214868
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinonimo/i:
SI617030
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 252-148-68
Lunghezza
200 mm
D.E.
1.0 mm
Spessore delle pareti
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)