Documenti fondamentali
GF24899877
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU301250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 248-998-77
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)