Documenti fondamentali
GF24520081
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx820
Sinonimo/i:
ME316302
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 245-200-81
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)