GF23719462
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
IN135130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 237-194-62
Lunghezza
2 m
Diametro
0.25 mm