GF23162442
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 231-624-42
Lunghezza
100 mm
D.E.
7.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)