Documenti
GF22682886
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 20 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinonimo/i:
NI055892
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-828-86
Lunghezza
20 m
Diametro
0.30 mm
Spessore isolante
0.030 mm