GF21813926
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, green
Sinonimo/i:
OX307927
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-139-26
Lunghezza
500 mm
Diametro
25 mm
Colore
green