GF21808290
Silver
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Sinonimo/i:
AG008710
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-082-90
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Apertura nominale
0.25 mm
Misura
100 × 100 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)