GF21721069
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinonimo/i:
FE205850
About This Item
Descrizione
epoxy insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 217-210-69
Lunghezza
20 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm