GF21697106
Vanadium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 60.8μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.8+%
Sinonimo/i:
Vanadium, V 004500
About This Item
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 216-971-06
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
25 mm × 0.1 μm
P. eboll.
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3