Documenti fondamentali
GF21374197
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 50 mm, L 200 mm
Sinonimo/i:
ET327950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 213-741-97
Lunghezza
200 mm
Diametro
50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)