Documenti fondamentali
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE020277
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-351-53
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)