GF20362328
Titanium
foil, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.6+%
Sinonimo/i:
TI000310
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.6%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 203-623-28
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)