Documenti fondamentali
GF20348209
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
5m wire, 0.4mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU065145
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 203-482-09
L × diam.
5 m × 0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)