GF19498360
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.3mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 194-983-60
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)