Documenti
GF19378457
Magnesium
foil, thickness 0.002 mm, 4 mm diameter, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MG000090
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-784-57
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diametro
4 mm
4 mm
Spessore
0.002 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N