GF19377120
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.17mm wall thickness, 1.16mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-771-20
Lungh. × spessore
100 mm × 0.17 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.16 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)