Documenti
GF18867932
Zirconium
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR000321
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141751
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.2%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 188-679-32
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N