Documenti fondamentali
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145370
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 188-656-59
Lunghezza
10 m
Diametro
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)