Documenti
GF18835184
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 1000mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI097905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 188-351-84
L × diam.
1000 mm × 2.0 mm