GF18122116
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 1.1mm, inside diameter 0.75mm, wall thickness 0.175mm, as drawn, 99.95+%
Sinonimo/i:
Silver, AG007100
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 181-221-16
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.175 mm
D.E. × D.I.
1.1 mm × 0.75 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)