GF17478445
Palladium
foil, 25x25mm, thickness 0.50mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000351
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 174-784-45
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.50 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N