Documenti
GF16506817
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE810250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 165-068-17
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm