GF16479311
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe 40%/Ni 38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE830250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 164-793-11
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm