Documenti
GF15622477
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.03 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301320
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-224-77
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3