GF15542467
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040310
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-424-67
Misura × spessore
25 mm × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)