GF15396419
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 1 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205040
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 153-964-19
Lunghezza
1 m
Diametro
0.125 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2