GF14905997
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 25mm disks, 0.006mm thickness
Sinonimo/i:
SN010200
About This Item
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 149-059-97
diam. × spessore
25 mm × 0.006 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)