GF14437975
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 0.86mm, inside diameter 0.76mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007040
About This Item
Saggio
99.50%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 144-379-75
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.86 mm × 0.76 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3