Documenti fondamentali
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 140-275-21
Lunghezza
5 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)