Documenti
GF13876151
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 995 mm, black
Sinonimo/i:
AM337913
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-761-51
Lunghezza
995 mm
Diametro
15 mm
Colore
black