Documenti
GF13625412
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m
Sinonimo/i:
AE035160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 136-254-12
Lunghezza
0.05 m
Diametro
1.0 mm