Documenti fondamentali
GF12944943
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-449-43
Lungh. × spessore
100 mm × 0.065 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.61 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)