Documenti fondamentali
GF12363735
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Sinonimo/i:
ET311452
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 123-637-35
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
colorless
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)