Key Documents
GF12361036
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT075130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 123-610-36
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.50 mm