GF12210051
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.02mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 045100
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-100-51
L × diam.
50 m × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)