GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
Sinonimo/i:
NI076011
Saggio
98%
Forma fisica
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-254-50
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3