Vai a
GF11368278
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
5m wire, 1.2mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI135155
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
372,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
372,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
wire
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: molybdenum, core: nickel, core: niobium, core: titanium
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-682-78
L × diam.
5 m × 1.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF11118912GF57947787GF41972531
description
5m wire, 1.2mm diameter, annealed
description
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
description
10m wire, 1.2mm diameter, annealed
description
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-682-78
manufacturer/tradename
Goodfellow 111-189-12
manufacturer/tradename
Goodfellow 579-477-87
manufacturer/tradename
Goodfellow 419-725-31
reaction suitability
core: nickel, core: iron, core: titanium, core: niobium, core: chromium, core: molybdenum
reaction suitability
core: iron, core: chromium, core: titanium, core: nickel, core: molybdenum, core: niobium
reaction suitability
core: iron, core: chromium, core: niobium, core: nickel, core: titanium, core: molybdenum
reaction suitability
core: chromium, core: molybdenum, core: titanium, core: iron, core: nickel, core: niobium
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
L × diam.
5 m × 1.2 mm
L × diam.
10 m × 0.5 mm
L × diam.
10 m × 1.2 mm
L × diam.
20 m × 0.5 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)